Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Geler med SYBR™ Sikker DNA Gel-farve
Beskrivelse
Invitrogen E-Gel præstøbte agarosegeler med SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter og farve, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare –indlæs dine prøver og kør. E-Gel agarosegeler er ideelle til at analysere PCR-produkter, restriktionsfordøjelser, plasmidpræparater og DNA-fragmentbiblioteker.
Egenskaber ved E-Gel agarosegel inkluderer:
- Øjeblikkelig opsætning —klar til brug, når du er og ingen gelforberedelse eller yderligere buffere påkrævet
- Sikrere valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et sikrere alternativ til ethidiumbromid
- Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med en separationstid så kort som∼ 30 minutter
- Under-proces kontrol —se DNA-prøve migration i realtid
- Nem prøveadgang, —åbningsbart kassettedesign giver nem adgang i gel til bekvem DNA-prøveudskæring eller overførsel til membraner
- Bedre prøveintegritet —udnytter blåt lys excitationsbølgelængde for at minimere DNA-skader i modsætning til UV
Sikrere mulighed
Vælge SYBR Sikre DNA-farvede geler for at minimere eksponeringen for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid og UV. Præfabrikerede E-Gel agarose geler med SYBR Safe, i kombination med blåt lys gennemlysning, giver bedre prøveintegritet og et sikrere arbejdsmiljø.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid 2 –3 gange hurtigere end konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Live overvågning af DNA-migrering
E-Gel agarose geler er præ-farvet med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, som har en excitationsbølgelængde i blåt lysspektret. Når det bruges på E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed med integreret blåt lys trans-illuminator, sikker realtidsovervågning af DNA-migrering er aktiveret uden risiko for øjnene eller prøven, i modsætning til UV.
Nem adgang til gelen
E-Gel-kassetterne er designet til bekvem åbning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), så gelen indeni let kan tilgås til udskæring af specifikke bånd eller overføres til en membran til southern blot-analyse.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
E-Gel agarosegeler kræver E-Gel Power Snap Elektroforesesystem til gelløb og visning. Systemet består af en elektroforeseanordning og et kamera til hurtig og bekvem E-Gel agarosegel separation og analyse.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. 11-brønds E-Gel agarose gelerer med SYBR Safe fås i 1 %, 2 % og 4 % gelprocenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible stiger | E-Gel™ 1 Kb Plus Express Ladder |
| Indhold og opbevaring | •Hver æske indeholder 10 geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses. Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser. |
| Gel procent | 2% |
| Gel Type | E-Gel |
| Etiket eller farvestof | SYBR Safe |
| Adskillelsesområde | 50 til 2000 bp |
| Wells | 11-brønd |
| Mængde | 5 x 10 geler |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produkttype | Agarose Gel |