Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ Agarose Geler med SYBR™ Sikker DNA Gel-farve
Artikelnummer. 16487775
Skift visning
Mængde:
10 geler
2 x 10 geler
5 x 10 geler
Adskillelsesområde:
10 til 500 bp
100 til 5000 bp
50 til 2000 bp
Gel procent:
1%
2%
4%
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Adskillelsesområde Gel procent Pakningsstørrelse
16487775 2 x 10 geler 10 til 500 bp 4% -
16304628 10 geler 100 til 5000 bp 1% -
16314628 2 x 10 geler 100 til 5000 bp 1% -
16324628 5 x 10 geler 100 til 5000 bp 1% -
16486440 10 geler 50 til 2000 bp 2% Pakke med 10
16438869 2 x 10 geler 50 til 2000 bp 2% -
16582470 5 x 10 geler 50 til 2000 bp 2% -
16439005 10 geler 10 til 500 bp 4% -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16487775 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A45206
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen E-Gel præstøbte agarosegeler med SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese.
Invitrogen E-Gel præstøbte agarosegeler med SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter og farve, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare –indlæs dine prøver og kør. E-Gel agarosegeler er ideelle til at analysere PCR-produkter, restriktionsfordøjelser, plasmidpræparater og DNA-fragmentbiblioteker.
Egenskaber ved E-Gel agarosegel inkluderer:
  • Øjeblikkelig opsætning —klar til brug, når du er og ingen gelforberedelse eller yderligere buffere påkrævet
  • Sikrere valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et sikrere alternativ til ethidiumbromid
  • Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med en separationstid så kort som∼ 30 minutter
  • Under-proces kontrol —se DNA-prøve migration i realtid
  • Nem prøveadgang, —åbningsbart kassettedesign giver nem adgang i gel til bekvem DNA-prøveudskæring eller overførsel til membraner
  • Bedre prøveintegritet —udnytter blåt lys excitationsbølgelængde for at minimere DNA-skader i modsætning til UV
Sikrere mulighed
Vælge SYBR Sikre DNA-farvede geler for at minimere eksponeringen for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid og UV. Præfabrikerede E-Gel agarose geler med SYBR Safe, i kombination med blåt lys gennemlysning, giver bedre prøveintegritet og et sikrere arbejdsmiljø.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid 2 –3 gange hurtigere end konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Live overvågning af DNA-migrering
E-Gel agarose geler er præ-farvet med SYBR Sikker DNA-gelfarvning, som har en excitationsbølgelængde i blåt lysspektret. Når det bruges på E-Gel Power Snap Elektroforeseenhed med integreret blåt lys trans-illuminator, sikker realtidsovervågning af DNA-migrering er aktiveret uden risiko for øjnene eller prøven, i modsætning til UV.
Nem adgang til gelen
E-Gel-kassetterne er designet til bekvem åbning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), så gelen indeni let kan tilgås til udskæring af specifikke bånd eller overføres til en membran til southern blot-analyse.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
E-Gel agarosegeler kræver E-Gel Power Snap Elektroforesesystem til gelløb og visning. Systemet består af en elektroforeseanordning og et kamera til hurtig og bekvem E-Gel agarosegel separation og analyse.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. 11-brønds E-Gel agarose gelerer med SYBR Safe fås i 1 %, 2 % og 4 % gelprocenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kompatible stiger E-Gel™ Ultra Low Range DNA-stige
Indhold og opbevaring •Hver æske indeholder 10
geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses.
Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser.
Gel procent 4%
Gel Type E-Gel
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Adskillelsesområde 10 til 500 bp
Wells 11-brønd
Mængde 2 x 10 geler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Agarosegel