Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 96 agarosegeler
Beskrivelse
Invitrogen E-Gel 96 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Invitrogen E-Gel 96 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Hver gel indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner, ideel til screening af flere PCR-produkter, plasmidpræparater og restriktionsfordøjelser. E-Gel 96-indlæsningsformatet er kompatibelt med flerkanalspipetter og de mest almindeligt anvendte 8-, 12- og 96-bens væskehåndteringsrobotter. Med en 12-minutters køretid kan op til 20.000 prøver løses på en enkelt dag.
Det unikke 96-brønds forskudte brønds format giver en 1,6 cm løbelængde med følgende separationsintervaller for DNA-fragmenter:
- 1 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 400 bp og 10 kb
- 2 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 100 bp og 2 kb
Hver kassette er mærket med en unik EAN39 stregkode, der genkendes af de fleste kommercielt tilgængelige robot stregkodelæsere.
Egenskaber ved E-Gel 96 geler inkluderer:
- Høj gennemløbsanalyse —indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner
- Automatiseringskompatibel —velegnet til brug med flerkanalspipetter og almindeligt anvendte 8-, 12- og 96-bens væskehåndteringsrobotter
- Skalerbar —opløser op til 384 prøver i én kørsel ved at kombinere op til fire E-Base Mor og E-Base Datter enheder
- Sikrere valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et sikrere alternativ til ethidiumbromid
- Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med en separationstid så kort som 12-17 –minutter
Sikrere mulighed
Vælge SYBR Sikre DNA-farvede geler for at minimere eksponeringen for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid eller UV. Forstøbte E-Gel agarose geler med SYBR Safe, i kombination med blåt lys gennemlysning, giver bedre prøveintegritet og et sikrere arbejdsmiljø.
I modsætning til ethidiumbromid er DNA-farven oftest inkorporeret i agarosegeler, SYBR Safe DNA Gel Stain er en ikke-toksisk, ikke-mutagen DNA-farvning, der er sikrere for brugeren, sikrere for miljøet og kan spare institutionelle omkostninger til bortskaffelse.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid 2 –3 gange hurtigere end konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
High-throughput E-Gel agarosegeler kræver E-Base Elektroforeseanordning til gelløb.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. High-throughput E-Gel 96 og 48 agarose geler med eller uden SYBR Safe fås i 1% og 2% gelprocenter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible stiger | E-Gel™ 96 High Range DNA Markør |
| Indhold og opbevaring | •Hver æske indeholder 8 geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses. Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser. |
| Gel procent | 1% |
| Gel Type | E-Gel |
| Produkttype | Agarose Gel |
| Adskillelsesområde | 400 til 10.000 bp |
| Plet type | SYBR™ Sikker |
| Wells | 96 + 8-brønd |
| Grønne funktioner | Mindre farligt |
| Mængde | 8 geler |
| Vis mere |