Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 96 agarosegeler
Artikelnummer. 11564866
Skift visning
Mængde:
4 x 8 geler
8 geler
Adskillelsesområde:
100 til 2000 bp
400 til 10.000 bp
Gel procent:
1%
2%
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 8
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Adskillelsesområde Gel procent unitSize
11564866 8 geler 400 til 10.000 bp 1% Pakke med 8
16893806 8 geler 400 til 10.000 bp 1% -
17186448 4 x 8 geler 400 til 10.000 bp 1% -
11574866 8 geler 100 til 2000 bp 2% Pakke med 8
10063143 8 geler 100 til 2000 bp 2% Hver
17196448 4 x 8 geler 100 til 2000 bp 2% -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11564866 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G700801
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hver æske med E-Gel 96 geler indeholder 8 geler og en manual.
Invitrogen E-Gel 96 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese.
Invitrogen E-Gel 96 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Invitrogen E-Gel 96 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Sikker DNA-gelfarvning er designet til hurtig, bekvem og sikker DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Hver gel indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner, ideel til screening af flere PCR-produkter, plasmidpræparater og restriktionsfordøjelser. E-Gel 96-indlæsningsformatet er kompatibelt med flerkanalspipetter og de mest almindeligt anvendte 8-, 12- og 96-bens væskehåndteringsrobotter. Med en 12-minutters køretid kan op til 20.000 prøver løses på en enkelt dag.
Det unikke 96-brønds forskudte brønds format giver en 1,6 cm løbelængde med følgende separationsintervaller for DNA-fragmenter:
  • 1 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 400 bp og 10 kb
  • 2 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 100 bp og 2 kb
Hver kassette er mærket med en unik EAN39 stregkode, der genkendes af de fleste kommercielt tilgængelige robot stregkodelæsere.
Egenskaber ved E-Gel 96 geler inkluderer:
  • Høj gennemløbsanalyse —indeholder 96 prøvebaner og 8 markørbaner
  • Automatiseringskompatibel —velegnet til brug med flerkanalspipetter og almindeligt anvendte 8-, 12- og 96-bens væskehåndteringsrobotter
  • Skalerbar —opløser op til 384 prøver i én kørsel ved at kombinere op til fire E-Base Mor og E-Base Datter enheder
  • Sikrere valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et sikrere alternativ til ethidiumbromid
  • Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med en separationstid så kort som 12-17 –minutter
Sikrere mulighed
Vælge SYBR Sikre DNA-farvede geler for at minimere eksponeringen for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid eller UV. Forstøbte E-Gel agarose geler med SYBR Safe, i kombination med blåt lys gennemlysning, giver bedre prøveintegritet og et sikrere arbejdsmiljø.
I modsætning til ethidiumbromid er DNA-farven oftest inkorporeret i agarosegeler, SYBR Safe DNA Gel Stain er en ikke-toksisk, ikke-mutagen DNA-farvning, der er sikrere for brugeren, sikrere for miljøet og kan spare institutionelle omkostninger til bortskaffelse.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid 2 –3 gange hurtigere end konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
High-throughput E-Gel agarosegeler kræver E-Base Elektroforeseanordning til gelløb.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. High-throughput E-Gel 96 og 48 agarose geler med eller uden SYBR Safe fås i 1% og 2% gelprocenter.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver æske indeholder 8 geler og en manual
  • Opbevares ved stuetemperatur.
    Gel procent 1%
    Gel Type E-Gel
    Etiket eller farvestof Ethidium Bromid
    Adskillelsesområde 400 til 10.000 bp
    Wells 96-brønds
    Mængde 8 geler
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produkttype Agarosegel