Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosegeler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17146622
Skift visning
Mængde:
4 x 8 geler
8 Gels
8 geler
Adskillelsesområde:
10 til 400 bp
10 til 500 bp
400 til 10.000 bp
50 til 3000 bp
Gel procent:
1%
2%
4%
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Adskillelsesområde Gel procent unitSize
17146622 8 geler 10 til 500 bp 4% -
10133992 8 geler 400 til 10.000 bp 1% Pakke med 8
16803816 8 geler 400 til 10.000 bp 1% -
16533994 4 x 8 geler 400 til 10.000 bp 1% -
10327312 8 geler 50 til 3000 bp 2% -
16595701 8 Gels 50 til 3000 bp 2% -
17106458 4 x 8 geler 50 til 3000 bp 2% -
10664763 8 geler 10 til 400 bp 4% Pakke med 8
17116458 4 x 8 geler 10 til 500 bp 4% -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17146622 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G820804
Tidsbegrænsede tilbud på udvalgte basisprodukter inden for molekylærbiologi
Brug rabatkode 27945
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese.
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Hver gel indeholder 48 prøvebrønde og 4 markørbrønde i 1 %, 2 % eller 4 % højopløsnings-agarose med en løbelængde på 3,2 cm. De forskellige agaroseprocenter bruges til at adskille DNA-fragmenter af forskellige størrelser:
  • 1 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 400 bp og 10 kb
  • 2 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 50 bp og 3 kb
  • 4% agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 10 bp og 500 bp
Hver kassette er individuelt mærket med en EAN39 stregkode, der genkendes af de fleste kommercielt tilgængelige robot stregkodelæsere.
Egenskaber ved E-Gel geler:
  • High-throughput-analyse —indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner pr. gel
  • Automatiseringskompatibel —velegnet til brug med flerkanalspipetter og almindeligt anvendte 8- og 12-bens væskehåndteringsrobotter
  • Skalerbar —opløser op til 192 prøver i én kørsel ved at kombinere op til fire E-Base Mor og E-Base Datter enhed enheder
  • Mindre farligt valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et mindre farligt alternativ til ethidiumbromid
  • Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med separationstid så lidt som∼ 20 minutter
Mindre farlig mulighed
Vælg geler med SYBR Sikker DNA-farvning for at minimere eksponering for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid og UV. Præfabrikerede E-Gel agarose geler med SYBR Sikker plet kombineret med en gennemlysning af blåt lys giver bedre prøveintegritet og et mindre farligt arbejdsmiljø. I modsætning til ethidiumbromid er DNA-farven oftest inkorporeret i agarosegeler, SYBR Safe DNA Gel Stain er en ikke-toksisk, ikke-mutagen DNA-farve, der er mindre farlig for brugeren, mindre farlig for miljøet og kan spare institutionelle omkostninger til bortskaffelse.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid tre gange hurtigere end den for konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
High-throughput E-Gel agarosegeler kræver Invitrogen E-Base Elektroforeseanordning til gelløb.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. High-throughput E-Gel 96 og 48 agarose geler med SYBR Sikker plet fås i 1 %, 2 % og 4 % gelprocenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ Ultra Low Range DNA-stige
Indhold og opbevaring •Hver æske indeholder 8
geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses.
Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser.
Gel procent 4%
Gel Type E-Gel
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Adskillelsesområde 10 til 500 bp
Wells 48-brønd
Mængde 8 geler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Well Design Dobbelt kam
Produkttype Agarosegel