Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosegeler
Artikelnummer. 16595701
Skift visning
Mængde:
4 x 8 geler
8 Gels
8 geler
Adskillelsesområde:
10 til 400 bp
10 til 500 bp
400 til 10.000 bp
50 til 3000 bp
Gel procent:
1%
2%
4%
Plet type:
Ethidium Bromide
SYBR Safe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Adskillelsesområde Gel procent Plet type Pakningsstørrelse
16595701 8 Gels 50 til 3000 bp 2% SYBR Safe -
10133992 8 geler 400 til 10.000 bp 1% Ethidium Bromide Pakke med 8
16803816 8 geler 400 til 10.000 bp 1% SYBR Safe -
16533994 4 x 8 geler 400 til 10.000 bp 1% SYBR Safe -
10327312 8 geler 50 til 3000 bp 2% Ethidium Bromide -
16813816 8 Gels 50 til 3000 bp 2% SYBR Safe -
17106458 4 x 8 geler 50 til 3000 bp 2% SYBR Safe -
10664763 8 geler 10 til 400 bp 4% Ethidium Bromide Pakke med 8
17146622 8 geler 10 til 500 bp 4% SYBR Safe -
17116458 4 x 8 geler 10 til 500 bp 4% SYBR Safe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16595701 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G820802
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese.
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Hver gel indeholder 48 prøvebrønde og 4 markørbrønde i 1%, 2% eller 4% højopløsnings agarose med en løbelængde på 3,2 cm. De forskellige agaroseprocenter bruges til at adskille DNA-fragmenter af forskellige størrelser:
  • 1% agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 400 bp og 10 kb
  • 2% agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 50 bp og 3 kb
  • 4% agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 10 og 500 bp
Hver kassette er individuelt mærket med en EAN39-stregkode, som genkendes af de fleste kommercielt tilgængelige robotstregkodelæsere.
Egenskaber ved E-Gel-geler:
  • Højkapacitetsanalyse—indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner pr. gel
  • Automatiseringskompatibel—til brug med multikanals pipettere og almindeligt anvendte 8- og 12-bens væskehåndteringsrobotter
  • Skalerbar—opløsning op til 192 prøver i ét gennemløb ved at kombinere op til fire E-Base mor- og E-Base datterenhedsenheder
  • Det mindre farlige valg—indeholder SYBR Safe DNA-farvning, et mindre farligt alternativ til ethidiumbromid
  • Højtydende—detektering af 3 ng DNA-prøve med separationstid på så lidt som ∼20 minutter
Mindre farlig mulighed
Vælg geler med SYBR Safe DNA-farvning for at minimere eksponering for farlige og mutagene faktorer som ethidiumbromid og UV. Præfabrikerede E-Gel agarose-geler med SYBR Safe-bejdse, kombineret med en blålys-trans-illumination, giver bedre prøveintegritet og et mindre farligt arbejdsmiljø. I modsætning til ethidiumbromid, den DNA-farvning der oftest indgår i agarosegeler, SYBR er Safe DNA Gel Stain en ikke-giftig, ikke-mutagen DNA-farvning, der er mindre farlig for brugeren, mindre farlig for miljøet og kan spare institutionelle omkostninger ved bortskaffelse.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarose-geler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng DNA-prøve pr. bånd og en separationstid tre gange hurtigere end for konventionelle selv-hældningsgeler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Safe DNA-farvning og et bufferløst ionbyttesystem pakket i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ikke nogen gel- eller bufferforberedelse eller gelfarvning. Indlæs bare dine prøver og kør.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
Højkapacitets E-Gel agarose-geler kræver Invitrogen E-Base elektroforeseenheden for gelkørsel.
Fås i forskellige gelformater
E-Gel agarose-geler fås i forskellige varianter af gelprocent, farvning og brønd. De højkapacitets E-Gel 96 og 48 agarose-geler med SYBR Safe-bejdse fås i 1 %, 2 % og 4 % gelprocent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stige
Indhold og opbevaring • Hver kasse indeholder 8 geler.
Opbevar kun ved stuetemperatur. Frys ikke.
Undgå kolde steder nær frysere eller andre ukontrollerede miljøer.
Gel procent 2%
Gel Type E-Gel
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Adskillelsesområde 50 til 3000 bp
Wells 48 + 4-brønd
Mængde 8 Gels
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Agarosegel
Plet type SYBR Safe