Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosegeler
Artikelnummer. 16533994
Skift visning
Mængde:
4 x 8 geler
8 Gels
8 geler
Adskillelsesområde:
10 til 400 bp
10 til 500 bp
400 til 10.000 bp
50 til 3000 bp
Gel procent:
1%
2%
4%
Plet type:
Ethidium Bromide
SYBR Safe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 8
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Adskillelsesområde Gel procent Plet type Pakningsstørrelse
16533994 4 x 8 geler 400 til 10.000 bp 1% SYBR Safe -
10133992 8 geler 400 til 10.000 bp 1% Ethidium Bromide Pakke med 8
16803816 8 geler 400 til 10.000 bp 1% SYBR Safe -
10327312 8 geler 50 til 3000 bp 2% Ethidium Bromide -
16595701 8 Gels 50 til 3000 bp 2% SYBR Safe -
16813816 8 Gels 50 til 3000 bp 2% SYBR Safe -
17106458 4 x 8 geler 50 til 3000 bp 2% SYBR Safe -
10664763 8 geler 10 til 400 bp 4% Ethidium Bromide Pakke med 8
17146622 8 geler 10 til 500 bp 4% SYBR Safe -
17116458 4 x 8 geler 10 til 500 bp 4% SYBR Safe -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16533994 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. G820841
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese.
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Hver gel indeholder 48 prøvebrønde og 4 markørbrønde i 1 %, 2 % eller 4 % højopløsnings-agarose med en løbelængde på 3,2 cm. De forskellige agaroseprocenter bruges til at adskille DNA-fragmenter af forskellige størrelser:
  • 1 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 400 bp og 10 kb
  • 2 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 50 bp og 3 kb
  • 4% agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 10 bp og 500 bp
Hver kassette er individuelt mærket med en EAN39 stregkode, der genkendes af de fleste kommercielt tilgængelige robot stregkodelæsere.
Egenskaber ved E-Gel geler:
  • High-throughput-analyse —indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner pr. gel
  • Automatiseringskompatibel —velegnet til brug med flerkanalspipetter og almindeligt anvendte 8- og 12-bens væskehåndteringsrobotter
  • Skalerbar —opløser op til 192 prøver i én kørsel ved at kombinere op til fire E-Base Mor og E-Base Datter enhed enheder
  • Mindre farligt valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et mindre farligt alternativ til ethidiumbromid
  • Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med separationstid så lidt som∼ 20 minutter
Mindre farlig mulighed
Vælg geler med SYBR Sikker DNA-farvning for at minimere eksponering for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid og UV. Præfabrikerede E-Gel agarose geler med SYBR Sikker plet kombineret med en gennemlysning af blåt lys giver bedre prøveintegritet og et mindre farligt arbejdsmiljø. I modsætning til ethidiumbromid er DNA-farven oftest inkorporeret i agarosegeler, SYBR Safe DNA Gel Stain er en ikke-toksisk, ikke-mutagen DNA-farve, der er mindre farlig for brugeren, mindre farlig for miljøet og kan spare institutionelle omkostninger til bortskaffelse.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid tre gange hurtigere end den for konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
High-throughput E-Gel agarosegeler kræver Invitrogen E-Base Elektroforeseanordning til gelløb.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. High-throughput E-Gel 96 og 48 agarose geler med SYBR Sikker plet fås i 1 %, 2 % og 4 % gelprocenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatible stiger E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stige
Indhold og opbevaring •Hver æske indeholder 8
geler Opbevares strengt ved stuetemperatur. Må ikke fryses.
Undgå kolde steder i nærheden af frysere eller andre ukontrollerede omgivelser.
Gel procent 1%
Gel Type E-Gel
Etiket eller farvestof SYBR Sikker
Adskillelsesområde 400 til 10.000 bp
Wells 48 + 4-brønd
Mængde 4 x 8 geler
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype Agarosegel
Plet type SYBR Safe