Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 48 agarosegeler
Beskrivelse
Indeholder
Hver æske med E-Gel 48 geler indeholder 8 geler og en manual.
Invitrogen E-Gel 48 præfabrikerede agarosegeler med høj gennemstrømning med eller uden SYBR Safe DNA Gel Stain er designet til hurtig, bekvem og mindre farlig DNA-prøveelektroforese. Hver E-Gel agarosegelkassette indeholder alle komponenter, der kræves til effektiv gelseparation og analyse, bare —indlæs dine prøver og kør.
Hver gel indeholder 48 prøvebrønde og 4 markørbrønde i 1 %, 2 % eller 4 % højopløsnings-agarose med en løbelængde på 3,2 cm. De forskellige agaroseprocenter bruges til at adskille DNA-fragmenter af forskellige størrelser:
- 1 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 400 bp og 10 kb
- 2 % agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 50 bp og 3 kb
- 4% agarosegeler: DNA-fragmenter mellem 10 bp og 500 bp
Hver kassette er individuelt mærket med en EAN39 stregkode, der genkendes af de fleste kommercielt tilgængelige robot stregkodelæsere.
Egenskaber ved E-Gel geler:
- High-throughput-analyse —indeholder 48 prøvebaner og 4 markørbaner pr. gel
- Automatiseringskompatibel —velegnet til brug med flerkanalspipetter og almindeligt anvendte 8- og 12-bens væskehåndteringsrobotter
- Skalerbar —opløser op til 192 prøver i én kørsel ved at kombinere op til fire E-Base Mor og E-Base Datter enhed enheder
- Mindre farligt valg —indeholder SYBR Sikker DNA-farvning, et mindre farligt alternativ til ethidiumbromid
- Højtydende —detekterer 3 ng prøve-DNA med separationstid så lidt som∼ 20 minutter
Mindre farlig mulighed
Vælg geler med SYBR Sikker DNA-farvning for at minimere eksponering for farlige og mutagene faktorer såsom ethidiumbromid og UV. Præfabrikerede E-Gel agarose geler med SYBR Sikker plet kombineret med en gennemlysning af blåt lys giver bedre prøveintegritet og et mindre farligt arbejdsmiljø. I modsætning til ethidiumbromid er DNA-farven oftest inkorporeret i agarosegeler, SYBR Safe DNA Gel Stain er en ikke-toksisk, ikke-mutagen DNA-farve, der er mindre farlig for brugeren, mindre farlig for miljøet og kan spare institutionelle omkostninger til bortskaffelse.
Hurtig og bekvem analyse
E-Gel agarosegeler muliggør hurtig og højtydende analyse med en detektionsfølsomhed på 3 ng prøve-DNA pr. bånd og en adskillelsestid tre gange hurtigere end den for konventionelle hæld-selv-geler. Hver E-Gel agarosegel indeholder agarose, elektroder, SYBR Sikker DNA-farvning og et bufferløst ionbyttersystem pakket inde i en tør engangskassette. E-Gel-teknologien kræver ingen gel- eller bufferpræparation eller gelfarvningstrin. Bare indlæs dine prøver og kør.
Løbe- og billedbehandlingsenheder
High-throughput E-Gel agarosegeler kræver Invitrogen E-Base Elektroforeseanordning til gelløb.
Fås i en række forskellige gelformater
E-Gel agarosegeler er tilgængelige i forskellige gelprocent-, farve- og brøndformater. High-throughput E-Gel 96 og 48 agarose geler med SYBR Sikker plet fås i 1 %, 2 % og 4 % gelprocenter.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hver æske indeholder 8 geler og en manual
|
| Gel procent | 2% |
| Gel Type | E-Gel |
| Produkttype | Agarose Gel |
| Adskillelsesområde | 50 til 3000 bp |
| Plet type | Ethidium Bromid |
| Wells | 48-brønd |
| Mængde | 8 geler |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |