Få mere at vide
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA-stige
Beskrivelse
Indeholder
DNA-stige og 1 hætteglas 1X E-Gel™ Prøveindlæsningsbuffer
Invitrogen E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder er designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 100 bp til 5.000 bp. E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder består af ni individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter med referencebånd på 1.500 og 500 bp for nem orientering.
E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder er specifikt formuleret til optimal ydeevne på præstøbte E-Gel agarosegeler.
Højdepunkter ved E-Gel 1 Kb Plus Express DNA Ladder:
- Ydeevne —optimeret til brug på E-Gel CloneWell ll agarose geler
- Skarpe, klare bånd —kromatografi-rensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater, stabile ved stuetemperatur i op til seks måneder
- Klar til brug —forblandet med loading buffer
- Praktisk —forsynet med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
- Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2 x 1,25 mL E-Gel 1 Kb Plus Express DNA-stige • 1,25 mL 1X E-Gel Sample Loading Buffer Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C. |
| Koncentration | 0,04μ g/μ L |
| Gel Type | Agarose |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Prøveindlæsningsvolumen | 1.25 mL |
| Størrelsesområde | 100 til 5000 bp |
| Volumen (metrisk) | 2 x 1.25 mL |
| Gel kompatibilitet | CloneWell™ II E-Gels, Single Comb E-Gels |
| Mængde | 100 ansøgninger |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris |
| Vis mere |