Få mere at vide
(E)-Fenpyroximate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Fenpyroximate |
| CAS | 134098-61-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H27 N3 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzoic acid, 4-[[[(E)-[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Benzoic acid, 4-[[[[(1,3-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl)methylene]amino]oxy]methyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, (E)-, (E)-Fenpyroximate, Acari, Acari (pesticide), Assault, Danitron, Fenpiroximate, Fenpyroximate, Fenpyroxymate, FujiMite, Kendo, Kiron, NAI 2399-2, NNI 850, Naja, Naja (pesticide), Ortus, Ortus 05SC, Portal, tert-Butyl 4-([[(E)-1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-yl]methyl]aminooxymethyl)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3/b25-15+ |
| SMIL | Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1\C=N\OCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 4-[[(E)-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-yl)methylideneamino]oxymethyl]benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 421.49 |
| Vis mere |