Få mere at vide
(E)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Ethyl 4-Bromo-3-methyl-2-butenoate |
| CAS | 51318-62-8 |
| Molekylær formel | C7H11BrO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Isotretinoin Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11BrO2/c1-3-10-7(9)4-6(2)5-8/h4H,3,5H2,1-2H3/b6-4+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C(/C)\CBr |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.07 |
| Formel vægt | 205.9942 |