Få mere at vide
(E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoat, TRC
Artikelnummer. 30385836
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30385836 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30385836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8981552.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Molekylær formel C10 H15 N O2
Mængde 2.5 g
Synonym Pregabaline
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMIL CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
IUPAC navn ethyl (E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 181.2316
Formel vægt 181.1102