Få mere at vide
(E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoat, TRC
Product Code. 30383113
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 mg
Product Code. Mængde
30383113 500 mg
1 options
Product Code. 30383113 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE898155500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate
CAS 103011-96-7
Molekylær formel C10 H15 N O2
Mængde 500 mg
Synonym Pregabaline
InChI formel InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+
SMIL CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N
IUPAC navn ethyl (E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoat
Molekylvægt (g/mol) 181.2316
Formel vægt 181.1102