Få mere at vide
(E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Ethyl 2-cyano-5-methylhex-2-enoate |
| CAS | 103011-96-7 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pregabaline |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2/c1-4-13-10(12)9(7-11)6-5-8(2)3/h6,8H,4-5H2,1-3H3/b9-6+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C(=C\CC(C)C)\C#N |
| IUPAC navn | ethyl (E)-2-cyano-5-methyl-hex-2-enoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.2316 |
| Formel vægt | 181.1102 |