Få mere at vide
(E,E)-Piperic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E,E)-Piperic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4/c13-12(14)4-2-1-3-9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h1-7H,8H2,(H,13,14)/b3-1+,4-2+ |
| Formel vægt | 218.0579 |