missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

E,E-Farnesylacetone, TRC

Artikelnummer. 30403432
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403432 5 g
30401858 1 g
30402649 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF1024455G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1117-52-8
Molekylær formel C18 H30 O
Molekylvægt (g/mol) 262.43
Synonym Teprenone Impurity 16
IUPAC navn (5E,9E)-6,10,14-trimethylpentadeca-5,9,13-trien-2-one
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CCC(=O)C)\C)\C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale E,E-Farnesylacetone
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3/b16-11+,17-13+
Formel vægt 262.2297
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.