Få mere at vide
E,E-Farnesylacetone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E,E-Farnesylacetone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19/h9,11,13H,6-8,10,12,14H2,1-5H3/b16-11+,17-13+ |
| Formel vægt | 262.2297 |