missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E,E,E)-2-Acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-4,8,12,16-octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30318253
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30318253 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30318253 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18862050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E,E,E)-2-Acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-4,8,12,16-octadecatetraenoic Acid Ethyl Ester
CAS 71668-81-0
Molekylær formel C26H42O3
Mængde 50 mg
Synonym ethyl (4E,8E,12E)-2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyloctadeca-4,8,12,16-tetraenoate 4,8,12,16-Octadecatetraenoic acid, 2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyl-, ethyl ester, (E,E,E)- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C26H42O3/c1-8-29-26(28)25(24(7)27)19-18-23(6)17-11-16-22(5)15-10-14-21(4)13-9-12-20(2)3/h12,14,16,18,25H,8-11,13,15,17,19H2,1-7H3/b21-14+,22-16+,23-18+
SMIL C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC/C(C)=C/CC(C(C)=O)C(OCC)=O
IUPAC navn ethyl (4E,8E,12E)-2-acetyl-5,9,13,17-tetramethyloctadeca-4,8,12,16-tetraenoate
Molekylvægt (g/mol) 402.61
Formel vægt 402.313
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.