Få mere at vide
Thermo Scientific™ EE Bouillon (Bufret Glucose Brilliant Green Bile Broth)
Artikelnummer. 13295799
Skift visning
Format:
Rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
13295799 Rør Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 13295799 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. TV5041E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    527.00 DKK
    495.17 DKK / Pakke med 50
    Spare 31.83 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Berig Enterobacteriaceae i praktiske klargjorte rør til bakteriologisk undersøgelse af fødevarer.
Undersøg den sanitære kvalitet af madprøver nemt med Thermo Scientific™ EE Bouillon (Bufret Glucose Brilliant Green Bile Bouillon). Berig Enterobacteriaceae i praktiske, klargjorte rør til bakteriologisk undersøgelse af fødevarer.
For at overvåge den sanitære kvalitet af fødevarer og lægemidler er det vigtigt at opregne Enterobacteriaceae i prøver nøjagtigt. EE Bouillon anbefales som berigelsesmedium til Enterobacteriaceae ved bakteriologisk undersøgelse af fødevarer og dyrefoder.
  • Forbedret hæmning: ikke- Enterobacteriaceae hæmmes på grund af strålende grønt og galdesalte i mediet
  • Forbedret pålidelighed: overvinder hæmning af et lille antal Enterobacteriaceae -celler på grund af galdesaltvariationer
  • Forbedret nøjagtighed: hele Enterobacteriaceae- gruppen kan bruges som indikatororganismer for at undgå uoverensstemmelser, som kan forekomme med standard coli-aerogenes test
Mediet er mere hæmmende for ikke- Enterobacteriaceae end andre ikke-selektive medier (f.eks. Mannitol bouillon eller Lactose bouillon) på grund af tilstedeværelsen af strålende grønt og galdesalte.
Pålideligheden af metoder, der bruges til at optælle Enterobacteriaceae , afhænger af genoplivning af beskadigede celler. Svækkede celler opstår ved udsættelse for dehydrering, lav pH og andre ugunstige forhold. EE Bouillons formulering inkluderer renset oksegalde for at overvinde hæmning af et lille antal Enterobacteriaceae-celler på grund af galdesaltvariationer. Et foreløbigt assay kan bruges til at kontrollere vækst ved at inokulere ca. én levedygtig celle pr. mediumenhed.
Til den bakteriologiske vurdering af forarbejdede fødevarer kan hele Enterobacteriaceae- gruppen bruges som indikatororganismer. Dette overvinder uoverensstemmelser, der kan opstå, når lactose-negative, anaerogene lactose-positive eller sent lactose-fermenterende enterobakterier er til stede, men overses af standard coli-aerogenes -testene.
For at overvinde disse problemer er laktosemedier blevet erstattet af dem, der indeholder glucose. Mossel et al1 nævnte adskillige eksempler, der refererede til fødevarer forurenet med salmonella, selvom resultaterne for colibakterier var negative. Et senere eksempel citeret af Mossel 2 involverede et udbrud af diarré forårsaget af fransk mug-fermenteret blød ost kontamineret med Escherichia coli serotype O124. Denne organisme var laktose-negativ og blev derfor ikke påvist i coliforme test, men kun genkendt, når varen blev testet for Enterobacteriaceae , da den gærede glukose hurtigt.
EE Bouillon bør bruges som en berigelsesbouillon sammen med Violet Red Galde Glucose Agar (delnr. PO5043A). Når der kræves specifikke organismer, snarere end Enterobacteriaceae generelt, skal der laves subkulturer på laktosedifferentiel medier, f.eks. Desoxycholate Citratagar.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Oversigt EE Bouillon (Bufret Glucose Brilliant Green Bile Broth)
Format Rør
Produkttype Mikrobiologiske medier
Fyld vægt 10.0mL + 0.5mL
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 50 Rør/Pk.