Få mere at vide
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, TRC
Artikelnummer. 30138271
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138271 250 mg
30003316 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB425800250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33171-05-0
Molekylær formel C19 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Synonym 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-, (1E,6E)-, 1,6-Heptadiene-3,5-dione, 1,7-bis(p-hydroxyphenyl)-, (E,E)- (8CI), (1E,6E)-1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, Bisdemethoxycurcumin, Bisdesmethoxycurcumin, Curcumin III, Didemethoxycurcumin
IUPAC navn (1E,6E)-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion
SMIL Oc1ccc(\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bisdemethoxycurcumin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
Formel vægt 308.1049
Procent renhed >95%