Få mere at vide
(E,E)-Bisdemethoxycurcumin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458818
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16458818 10 mg
16428956 100 mg
16414727 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16458818 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
MedChemExpress Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III; Didemethoxycurcumin) is a natural derivative of curcumin with anti-inflammatory and anti-cancer activities.
Bisdemethoxycurcumin(Curcumin III
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,E)-Bisdemethoxycurcumin
CAS 33171-05-0
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H16O4
Mængde 10 mg
Synonym (E,E)-Curcumin III (E,E)-Didemethoxycurcumin
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.33 mM)
SMIL O=C(CC(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)=O)/C=C/C2=CC=C(O)C=C2.[(E)].[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Formel vægt 308.33
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death