Få mere at vide
(E,E)-8-Oxogeranyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30419991
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30419991 1 g
1 options
Artikelnummer. 30419991 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8584151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E,E)-8-Oxogeranyl Acetate
CAS 37905-02-5
Molekylær formel C12H18O3
Mængde 1 g
Synonym Acetic Acid (2E,6E)-8-Oxo-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic Acid (E,E)-3,7-Dimethyl-8-oxoocta-2,6-dienyl Ester, (E)-8-Oxogeranyl Acetate, (E,E)-3,7-Dimethyl-8-oxoocta-2,6-dienyl Acetate, (E,E)-8-(Acetyloxy)-2,6-dimethyl-2,6-Octadienal, (2E,6E)-8-(Acetyloxy)-2,6-dimethyl-2,6-octadienal
InChI formel InChI=1S/C12H18O3/c1-10(7-8-15-12(3)14)5-4-6-11(2)9-13/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3/b10-7+,11-6+
SMIL O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/COC(C)=O
IUPAC navn (2E,6E)-3,7-dimethyl-8-oxoocta-2,6-dien-1-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 210.27
Formel vægt 210.13