Få mere at vide
(E,E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]penta-2,4-dienal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E,E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]penta-2,4-dienal |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO/c1-3-16(4-2)15-11-9-14(10-12-15)8-6-5-7-13-17/h5-13H,3-4H2,1-2H3/b7-5+,8-6+ |
| Formel vægt | 229.1467 |