missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial, TRC

Artikelnummer. 30383228
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383228 25 mg
30375529 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30383228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47618025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 80054-40-6
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
Synonym (2E,6E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
IUPAC navn (2E,6E)-2,6-dimethylocta-2,6-dienedial
SMIL O=C/C(C)=C/CC/C(C)=C/C=O

Spécification

Kemisk navn eller materiale (E,E)-2,6-Dimethyl-2,6-octadienedial
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O2/c1-9(6-7-11)4-3-5-10(2)8-12/h5-8H,3-4H2,1-2H3/b9-6+,10-5+
Formel vægt 166.0994
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.