Få mere at vide
(E)-Doxepin Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30383860
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383860 100 mg
30376725 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30383860 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD550005100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4698-39-9
Molekylær formel C19H22ClNO
Molekylvægt (g/mol) 315.84
Synonym (3E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (E)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine Hydrochloride, (E)-N,N-dimethyl-Dibenz[b,e]oxepin-delta11(6H),gamma-propylamine Hydrochloride, Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv., (E)-Doxepin Hydrochloride, Doxepin Hydrochloride E isomer, trans-Doxepin Hydrochloride
SMIL Cl.CN(C)CC\C=C\1/c2ccccc2COc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Doxepin Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21NO.ClH/c1-20(2)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-21-19-12-6-5-10-18(17)19;/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3;1H/b17-11+;