Få mere at vide
(E)-Dimethylvinphos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317339
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30317339 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30317339 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV12765050AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Dimethylvinphos
CAS 71363-52-5
Analyt- eller komponentnavne (E)-Dimethylvinphos
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H10 Cl3 O4 P
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phosphoric acid, (1E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, Phosphoric acid, 2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl dimethyl ester, (E)-, (E)-Dimethylvinphos
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl3O4P/c1-15-18(14,16-2)17-10(6-11)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-6H,1-2H3/b10-6+
SMIL COP(=O)(OC)O\C(=C\Cl)\c1ccc(Cl)cc1Cl
IUPAC navn [(E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] dimethyl phosphate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 331.52
Mængde 5 ml
Formel vægt 329.9382 g/mol