missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-Diethylstilbestrol D8 (ring-3,3',5,5'-diethyl-1,1,1',1'-D8) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | trans-Diethyl-1,1,1',1'-stilbestrol-3,3',5,5'-d8 |
| CAS | 91318-10-4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C18 2H8 H12 O2 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | Phen-2,6-d2-ol, 4,4'-[(1E)-1,2-di(ethyl-1,1-d2)-1,2-ethenediyl]bis-, Phen-2,6-d2-ol, 4,4'-[1,2-di(ethyl-1,1-d2)-1,2-ethenediyl]bis-, (E)- (9CI), 4,4'-[(1E)-1,2-Di(ethyl-1,1-d2)-1,2-ethenediyl]bis[phen-2,6-d2-ol], trans-Diethyl-1,1,1',1'-stilbestrol-3,3',5,5'-d8, (E)-Diethyl-1,1,1',1'-d4-stilbestrol-3,3',5,5'-d4, (E)-Diethylstilbestrol D8, (E)-α,α'-Diethylstilbene-4,4'-diol D8, Diethylstilbestrol (ring-3,3',5,5'-diethyl-1,1,1',1'-D8) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+/i3D2,4D2,9D,10D,11D,12D |
| SMIL | [2H]c1cc(cc([2H])c1O)\C(=C(\c2cc([2H])c(O)c([2H])c2)/C([2H])([2H])C)\C([2H])([2H])C |
| IUPAC navn | 2,6-dideuterio-4-[(E)-2,2,5,5-tetradeuterio-4-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)hex-3-en-3-yl]phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?