missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Dichlorodenafil, TRC

Artikelnummer. 30370309
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370309 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370309 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4340535MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Dichlorodenafil
CAS 1469486-82-5
Molekylær formel C19H20Cl2N4O2
Mængde 5 mg
Synonym trans-Dichlorodenafil, 5-[5-[(1E)-1,2-Dichloroethenyl]-2-ethoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
InChI formel InChI=1S/C19H20Cl2N4O2/c1-4-6-14-16-17(25(3)24-14)19(26)23-18(22-16)12-9-11(13(21)10-20)7-8-15(12)27-5-2/h7-10H,4-6H2,1-3H3,(H,22,23,26)/b13-10+
SMIL O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C(NC(C=C2)=O)=S)O[C@@H]1COP(CP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 407.29
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.