Få mere at vide
(E)-Dehydro Cilnidipine, TRC
Artikelnummer. 30367130
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30367130 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30367130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22949050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (E)-Dehydro Cilnidipine
CAS 146845-34-3
Molekylær formel C27 H26 N2 O7
Mængde 50 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, (E)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl 3-Phenyl-2-propenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H26N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
SMIL COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC\C=C\c2ccccc2)c1c3cccc(c3)N(=O)=O
IUPAC navn 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 490.505
Formel vægt 490.174