missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Dehydro Cilnidipine, TRC

Artikelnummer. 30364934
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364934 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2294905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Dehydro Cilnidipine
CAS 146845-34-3
Molekylær formel C27 H26 N2 O7
Mængde 5 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl (2E)-3-Phenyl-2-propenyl Ester, (E)-2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 2-Methoxyethyl 3-Phenyl-2-propenyl Ester
InChI formel InChI=1S/C27H26N2O7/c1-18-23(26(30)35-14-8-11-20-9-5-4-6-10-20)25(21-12-7-13-22(17-21)29(32)33)24(19(2)28-18)27(31)36-16-15-34-3/h4-13,17H,14-16H2,1-3H3/b11-8+
SMIL COCCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC\C=C\c2ccccc2)c1c3cccc(c3)N(=O)=O
IUPAC navn 3-O-(2-methoxyethyl) 5-O-[(E)-3-phenylprop-2-enyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 490.505
Formel vægt 490.174
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.