missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-Daporinad, MedChemExpress
Beskrivelse
(E)-Daporinad (FK866) is an effective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Daporinad |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 658084-64-1 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H29N3O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | FK866 APO866 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.71 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?