missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Daporinad, MedChemExpress

Artikelnummer. 16430588
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16430588

Brand: Medchem Express HY50876

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress (E)-Daporinad (FK866) is an effective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase; Nampt) with an IC50 of 0.09 nM.

(E)-Daporinad (FK866) is an effective inhibitor of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NMPRTase

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Daporinad
Fysisk form Solid
CAS 658084-64-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H29N3O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym FK866 APO866
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (127.71 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.55 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CC=C1)N(CC2)CCC2CCCCNC(/C=C/C3=CC=CN=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 391.51
Formel vægt 391.51
Procent renhed 99.03%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.