Få mere at vide
(E)-Cinnamoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30359507
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30359507 250 g
1 options
Artikelnummer. 30359507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC442040250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-Cinnamoyl Chloride
CAS 17082-09-6
Molekylær formel C9H7ClO
Mængde 250 g
Synonym (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
SMIL ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
IUPAC navn (E)-3-phenylprop-2-enoyl chlorid
Molekylvægt (g/mol) 166.6
Formel vægt 166.0185