Få mere at vide
(E)-Cinnamoylchlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Cinnamoyl Chloride |
| CAS | 17082-09-6 |
| Molekylær formel | C9H7ClO |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (2E)-3-Phenyl-2-propenoyl Chloride, (2E)-3-Phenylprop-2-enoyl Chloride, (E)-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, (E)-Cinnamoyl Chloride, trans-3-Phenyl-2-propenoyl chloride, trans-Cinnamic Acid Chloride, trans-Cinnamoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+ |
| SMIL | ClC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| IUPAC navn | (E)-3-phenylprop-2-enoyl chlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.6 |
| Formel vægt | 166.0185 |