Få mere at vide
(E)-Ceftizoxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Ceftizoxime |
| CAS | 68403-31-6 |
| Molekylær formel | C13H13N5O5S2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (6R,7R)-7-((E)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13N5O5S2/c1-23-17-7(5-4-25-13(14)15-5)9(19)16-8-10(20)18-6(12(21)22)2-3-24-11(8)18/h2,4,8,11H,3H2,1H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,21,22)/b17-7+/t8-,11-/m1/s1 |
| SMIL | CO\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC=C(N2C1=O)C(=O)O)/c3csc(N)n3 |
| IUPAC navn | (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.4 |
| Formel vægt | 383.0358 |