missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

E-Ceftazidime, TRC

Artikelnummer. 30135715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135715 10 mg
30136435 5 mg
30008240 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC24412510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 97148-38-4
Molekylær formel C22H22N6O7S2
Molekylvægt (g/mol) 546.58
Synonym (6R,7R)-7-((E)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(((2-carboxypropan-2-yl)oxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Ceftazidime Impurity B
IUPAC navn (6R,7R)-7-[[(2E)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMIL CC(C)(O\N=C(\C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3ccccc3)/c4csc(N)n4)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale E-Ceftazidime
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N6O7S2/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34)/b26-13+/t14-,18-/m1/s1
Formel vægt 546.0991
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.