Få mere at vide
(E)-beta-Damascone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beta-Damascone |
| CAS | 23726-91-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Beta-Damascone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13H20O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | β-Damascone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+ |
| SMIL | CC=CC(=O)C1=C(CCCC1(C)C)C |
| Vis mere |