Få mere at vide
(E)-beta-Damascone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311633
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311633 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311633 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11956000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Damascone
CAS 23726-91-2
Analyt- eller komponentnavne Beta-Damascone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13H20O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym β-Damascone
InChI formel InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
SMIL CC=CC(=O)C1=C(CCCC1(C)C)C
IUPAC navn 1-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-2-en-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 192.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 192.151 g/mol