Få mere at vide
(E)-beta-Damascenone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one |
| CAS | 23696-85-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-2-buten-1-one, 1-Crotonoyl-2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-(2-butenoyl)-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-1,3-cyclohexadiene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| SMIL | CC=CC(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C |
| Vis mere |