Få mere at vide
(E)-beta-Damascenone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318100
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318100 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318100 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11955000AL1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
CAS 23696-85-7
Analyt- eller komponentnavne 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one, 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadienyl)-2-buten-1-one, 1-Crotonoyl-2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-(2-butenoyl)-1,3-cyclohexadiene, 2,6,6-Trimethyl-1-crotonyl-1,3-cyclohexadiene
InChI formel InChI=1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3
SMIL CC=CC(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
IUPAC navn 1-(2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)but-2-en-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 190.1358 g/mol