missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-Alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 120974-97-2 |
| Molekylær formel | C11H13NO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (E)-Methyl 2-Methylphenylglyoxylate O-Methyloxime |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10+ |
| SMIL | O=C(OC)/C(C1=CC=CC=C1C)=N/OC |
| IUPAC navn | methyl (E)-2-(methoxyimino)-2-(o-tolyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 207.23 |
| Formel vægt | 207.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?