Få mere at vide
(E)-alfa,beta-styrendiboronsyre-bis(pinacol)-ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335465 1 g 1g
11345465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19651.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173603-23-1
Molekylær formel C20H30B2O4
MDL nummer MFCD02683500
Synonym cis-1,2-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-alpha,beta-Styrenediboronic acid bis(pinacol) ester
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Mængde 1 g
Beilstein 8855562
Formel vægt 356.08
Procent renhed 98%