Få mere at vide
(E)-AG 99, MedChemExpress
Artikelnummer. 16433228
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16433228 10 mg
16429776 50 mg
16414496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16433228 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100962
MedChemExpress (E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
(E)-AG 99 ((E)-Tyrphostin 46) is a potent EGFR inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-AG 99
CAS 122520-85-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8N2O3
Mængde 10 mg
Synonym (E)-Tyrphostin 46 (E)-Tyrphostin AG 99
Opløselighedsinformation DMSO : 165 mg/mL (808.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1.[(E)]
Molekylvægt (g/mol) 204.18
Formel vægt 204.18
Procent renhed 98.36%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation