missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-Acetylacrylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-Acetylacrylic acid |
| CAS | 2833-28-5 |
| Molekylær formel | C5H6O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2E)-4-Oxo-2-pentenoic Acid, (2E)-4-Oxopent-2-enoic Acid, (E)-3-Acetylpropenoic Acid, (E)-4-Oxopent-2-enoic Acid, (E)-4-Oxopent-2-enoic Acid, trans-3-Acetylacrylic Acid, trans-4-Oxo-2-pentenoic Acid, trans-beta-Acetylacrylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)/b3-2+ |
| SMIL | CC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-4-oxopent-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vægt | 114.0317 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?