missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-Acetylacrylic acid, TRC

Artikelnummer. 30308895
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30308895 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30308895 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA169435500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-Acetylacrylic acid
CAS 2833-28-5
Molekylær formel C5H6O3
Mængde 500 mg
Synonym (2E)-4-Oxo-2-pentenoic Acid, (2E)-4-Oxopent-2-enoic Acid, (E)-3-Acetylpropenoic Acid, (E)-4-Oxopent-2-enoic Acid, (E)-4-Oxopent-2-enoic Acid, trans-3-Acetylacrylic Acid, trans-4-Oxo-2-pentenoic Acid, trans-beta-Acetylacrylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)/b3-2+
SMIL CC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-4-oxopent-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 114.1
Formel vægt 114.0317
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.