Få mere at vide
3M™ E-A-Rfit™ Testede ørepropper
Artikelnummer. p-7213791 Shop alle 3M produkter
Model-:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Størrelse:
Small
Universal
Universel
Produkttype:
Classic™ Small
Express™
FX™
Model 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 50
Artikelnummer. 15739787
Brand: 3M™ 7000052884
Testørepropper er modificeret med et sonderør til brug under øreproppernes tilpasningstest med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
  • Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
  • Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
  • Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
  • 50 pair per case
  • 3M PSD products are for occupational use only
Overholdelse
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Small
Til brug med (applikation) Health & Safety Fit Testing
Høj synlighed No
Model- 393-2007-50
Emballagetype Poly bag
Par pr pakke 50 Pairs/Cs
Stikmateriale PVC
Stik farve Yellow
Med ledning Uncorded
Stikform Cylinder
Produkttype Classic™ Small
Metal påviselig No