Få mere at vide
3M™ E-A-Rfit™ Testede ørepropper
Shop alle 3M produkter
Model-:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Størrelse:
Small
Universal
Universel
Produkttype:
Classic™ Small
Express™
FX™
Model 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 50
Beskrivelse
- Videnskabsbaseret, kvantitativ test giver nøjagtige rapporter om høreværn
- Hurtige, klare og nøjagtige resultater opnås på få sekunder
- Testørepropper er modificeret med et sonderør til brug under øreproppernes tilpasningstest med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- 50 par pr kuffert
- 3M PSD-produkter er kun til erhvervsmæssig brug
Overholdelse
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universel |
| Til brug med (applikation) | Sundhed& Sikkerhedstilpasningstest 1100 |
| Høj synlighed | Nej |
| Model- | 393-2010-50 |
| Emballagetype | Poly taske |
| Par pr pakke | 50 Par/Cs |
| Stikmateriale | Polyurethan |
| Stik farve | Orange |
| Med ledning | Uden ledning |
| Stikform | Kugle |
| Vis mere |