Få mere at vide
3M™ E-A-Rfit™ Testede ørepropper
Shop alle 3M produkter
Model-:
393-2001-50
393-2002-50
393-2004-50
393-2007-50
393-2008-50
393-2010-50
Størrelse:
Small
Universal
Universel
Produkttype:
Classic™ Small
Express™
FX™
Model 1100
Push-Ins™
UltraFit™
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 50
Beskrivelse
- Science-based, quantitative testing gives accurate reports of hearing protection
- Fast, clear, accurate results are obtained in just seconds
- Test ear plugs are modified with a probe tube for use during ear plug fit testing with the 3M™ E-A-Rfit™ Validation System
- 50 pair per case
- 3M PSD products are for occupational use only
Overholdelse
3M™ ørepropper skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Universal |
| Til brug med (applikation) | Health & Safety Fit Testing |
| Høj synlighed | No |
| Model- | 393-2004-50 |
| Emballagetype | Poly bag |
| Par pr pakke | 50 Pairs/Cs |
| Stikmateriale | Polyurethane |
| Stik farve | Yellow |
| Med ledning | Uncorded |
| Stikform | Bell |
| Vis mere |