Få mere at vide
3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
Artikelnummer. 15740068 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15740068 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 15740068 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100062125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58285.00 DKK
    20689.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 37595.65 DKK
    64% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
De 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System hjælper med at bestemme, om arbejdere modtager tilstrækkelig beskyttelse fra deres høreværn ved at måle over syv standardfrekvenser på under fem sekunder, hvilket giver en detaljeret rapport om støjdæmpningsydelse.
  • Objektiv, dual-ear test, tager kun sekunder at administrere for syv standardfrekvenser fra 125Hz til 8000Hz
  • Inkluderer software, højttaler og slagfast bæretaske
  • Gratis online træning og brugersupport
  • Kræver sonderede testpropper, puder eller puder
  • Dual-ear design sparer tid ved at måle begge ører samtidigt på under fem sekunder
  • Dual-element, dobbelt mikrofonsamling er nøglen til systemet, der måler lydniveauer i og uden for høreværnet
  • Hurtige, klare og nøjagtige resultater opnås på få sekunder og kan udskrives eller gemmes elektronisk til fremtidig reference
  • Systemet bestemmer personlig dæmpningsvurdering (PAR ) af individuelle arbejdere og hjælper med at fjerne måling, tilpasning og spektral usikkerhed
  • Kræver sonderede teststik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Til brug med (applikation) Til automotive, fødevareforarbejdning, generel fremstilling, militær, vedligeholdelse, minedrift, petroleum, farmaceutiske og transportsektorer
Mængde 1 sæt
Produkttype Tilpasningstestsæt for høreværn 393-1100
Inkluderer Software, højttaler og slagfast bæretaske