Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning
Artikelnummer. p-8006571 Shop alle 3M produkter
Farve:
Green
Gul, blå
Yellow
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Materiale:
Elastomer polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Mængde:
200/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 200
Artikelnummer. 12602565
Brand: 3M™ 7000038199
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ørepropper kan genbruges og har et gennemprøvet design med tredobbelt flange, der passer behageligt i de fleste ører. De reducerer støjniveauet med 14-32 dB og kan let rengøres med sæbevand og genbruges igen og igen– hjælper med at mindske spild.
  • Trippelflange bøjeligt stik passer effektivt til de fleste øregange størrelser
  • Reducerer støjniveauet med 14-32 dB
  • Ideel til snavsede miljøer, da det ikke er nødvendigt at rulle ned, skub dem blot ind i dine ører for hygiejnisk beskyttelse
  • Rengør let med sæbevand og genbrug igen og igen, hvilket hjælper med at mindske spild
  • Aftagelig, genanvendelig ledningstilslutning – praktisk, hvis du bevæger dig ind og ud af støjende omgivelser
  • Fås med en opbevaringstaske til at holde stik rene og sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gul, blå
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Mængde 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 32 db
Produkttype Ørepropper
Materiale Elastomer polymer