Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning
Shop alle 3M produkter
Farve:
Green
Gul, blå
Yellow
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Materiale:
Elastomer polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Mængde:
200/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 200
Beskrivelse
- Trippelflange bøjeligt stik passer effektivt til de fleste øregange størrelser
- Reducerer støjniveauet med 14-32 dB
- Ideel til snavsede miljøer, da det ikke er nødvendigt at rulle ned, skub dem blot ind i dine ører for hygiejnisk beskyttelse
- Rengør let med sæbevand og genbrug igen og igen, hvilket hjælper med at mindske spild
- Aftagelig, genanvendelig ledningstilslutning – praktisk, hvis du bevæger dig ind og ud af støjende omgivelser
- Fås med en opbevaringstaske til at holde stik rene og sammen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul, blå |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Mængde | 50/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 32 db |
| Produkttype | Ørepropper |
| Materiale | TPE |