Få mere at vide
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Ørepropper, med ledning
Artikelnummer. 12602565 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Gul
Grøn
Gul
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Materiale:
Elastomer polymer
Silikonegummi
TPE
Termoplastisk elastomer
Mængde:
200/Pk.
50/Pk.
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Noise Reduction Rating (NRR) Materiale Mængde Pakningsstørrelse
12602565 Blå, Gul 32 db Elastomer polymer 50/Pk. 50 par
11709315 Gul 20 db Termoplastisk elastomer 50/Pk. 50 par
15367526 Grøn 14 db Silikonegummi 200/Pk. Pakke med 200
12642615 Blå, Gul 32 db TPE 50/Pk. 50 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12602565 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000038199
Forventet forsendelse: 16-12-2026
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Ørepropper kan genbruges og har et gennemprøvet design med tredobbelt flange, der passer behageligt i de fleste ører. De reducerer støjniveauet med 14-32 dB og kan let rengøres med sæbevand og genbruges igen og igen– hjælper med at mindske spild.
  • Trippelflange bøjeligt stik passer effektivt til de fleste øregange størrelser
  • Reducerer støjniveauet med 14-32 dB
  • Ideel til snavsede miljøer, da det ikke er nødvendigt at rulle ned, skub dem blot ind i dine ører for hygiejnisk beskyttelse
  • Rengør let med sæbevand og genbrug igen og igen, hvilket hjælper med at mindske spild
  • Aftagelig, genanvendelig ledningstilslutning – praktisk, hvis du bevæger dig ind og ud af støjende omgivelser
  • Fås med en opbevaringstaske til at holde stik rene og sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå, Gul
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Mængde 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 32 db
Produkttype Ørepropper
Materiale Elastomer polymer